2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908399-1G
OR908399-5G
APOSOR908399-1GEA
8270
CZK
APOSOR908399-1G
APOSOR908399-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid
Vzorec:
C₉H₁₂BNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18258839 CAS číslo: 1621416-45-2 |