Tisk…
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908389-1G OR908389-5G
APOSOR908389-1GEA 5760 CZK
APOSOR908389-1G APOSOR908389-5G
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697415
CAS číslo: 911210-48-5