Tisk…
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908380-1G OR908380-5G
APOSOR908380-1GEA 5790 CZK
APOSOR908380-1G APOSOR908380-5G
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid
Vzorec: C₉H₁₉BO₂
MW: 170.057 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212395
CAS číslo: 1498314-72-9