Tisk…
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908307-1G OR908307-250MG
APOSOR908307-1GEA 3410 CZK
APOSOR908307-1G APOSOR908307-250MG
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid
Vzorec: C₈H₆BBrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801726
CAS číslo: 331833-99-9