Tisk…
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908303-1G OR908303-250MG
APOSOR908303-1GEA 9530 CZK
APOSOR908303-1G APOSOR908303-250MG
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid
Vzorec: C₈H₁₇BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212462
CAS číslo: 105869-43-0