5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908297-1G
OR908297-250MG
APOSOR908297-1GEA
5530
CZK
APOSOR908297-1G
APOSOR908297-250MG
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425973 CAS číslo: 617689-07-3 |