2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908289-1G
OR908289-5G
APOSOR908289-1GEA
2690
CZK
APOSOR908289-1G
APOSOR908289-5G
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₉BO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01319042 CAS číslo: 958030-46-1 |