Tisk…
2-Morpholinopyridin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908236-100MG OR908236-1G OR908236-250MG
APOSOR908236-100MGEA 2240 CZK
APOSOR908236-100MG APOSOR908236-1G APOSOR908236-250MG
2-Morpholinopyridin-4-amine 98%
2-Morpholinopyridin-4-amine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02945666
CAS číslo: 35980-77-9