Tisk…
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908216-1G OR908216-250MG
APOSOR908216-1GEA 8340 CZK
APOSOR908216-1G APOSOR908216-250MG
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231.043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16249537
CAS číslo: 790230-04-5