Tisk…
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908207-10G OR908207-1G OR908207-5G
APOSOR908207-10GEA 14290 CZK
APOSOR908207-10G APOSOR908207-1G APOSOR908207-5G
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025212
CAS číslo: 14966-09-7