4-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908189-1G
OR908189-5G
APOSOR908189-1GEA
6220
CZK
APOSOR908189-1G
APOSOR908189-5G
4-Cyano-N-methylbenzamide 98%
4-Cyano-N-methylbenzamide
Vzorec:
C₉H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03550597 CAS číslo: 36268-62-9 |