Tisk…
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908187-1G OR908187-5G
APOSOR908187-1GEA 6220 CZK
APOSOR908187-1G APOSOR908187-5G
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate
Vzorec: C₇H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11189498
CAS číslo: 75125-24-5