Tisk…
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908164-1G OR908164-250MG
APOSOR908164-1GEA 27020 CZK
APOSOR908164-1G APOSOR908164-250MG
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22544349
CAS číslo: 1205514-72-2