3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908150-10G
OR908150-1G
OR908150-5G
APOSOR908150-10GEA
28540
CZK
APOSOR908150-10G
APOSOR908150-1G
APOSOR908150-5G
3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile 96%
3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile
Vzorec:
C₈H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466610 CAS číslo: 5338-10-3 |