Tisk…
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908144-10G OR908144-1G OR908144-5G
APOSOR908144-10GEA 21490 CZK
APOSOR908144-10G APOSOR908144-1G APOSOR908144-5G
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729290
CAS číslo: 15788-98-4