4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908142-1G
OR908142-5G
APOSOR908142-1GEA
2150
CZK
APOSOR908142-1G
APOSOR908142-5G
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01168919 CAS číslo: 20876-99-7 |