Tisk…
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908133-1G OR908133-250MG OR908133-5G
APOSOR908133-1GEA 3110 CZK
APOSOR908133-1G APOSOR908133-250MG APOSOR908133-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055221
CAS číslo: 412281-11-9