Tisk…
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908131-1G OR908131-250MG
APOSOR908131-1GEA 2940 CZK
APOSOR908131-1G APOSOR908131-250MG
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999195
CAS číslo: 51748-01-7