1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908122-1G
OR908122-5G
APOSOR908122-1GEA
5390
CZK
APOSOR908122-1G
APOSOR908122-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide
Vzorec:
C₁₀H₁₀ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10671794 CAS číslo: 133284-47-6 |