Tisk…
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908119-1G
APOSOR908119-1GEA 3020 CZK
APOSOR908119-1G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20040386
CAS číslo: 105772-13-2