Tisk…
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908117-1G OR908117-250MG
APOSOR908117-1GEA 7770 CZK
APOSOR908117-1G APOSOR908117-250MG
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044990
CAS číslo: 40757-12-8