Tisk…
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908116-1G OR908116-250MG
APOSOR908116-1GEA 16340 CZK
APOSOR908116-1G APOSOR908116-250MG
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021679
CAS číslo: 15879-60-4