Tisk…
2-Methyleneglutaric acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908110-1G OR908110-250MG
APOSOR908110-1GEA 17200 CZK
APOSOR908110-1G APOSOR908110-250MG
2-Methyleneglutaric acid 96%
2-Methyleneglutaric acid
Vzorec: C₆H₈O₄
Bod tání: 131…132 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06208028
CAS číslo: 3621-79-2