Tisk…
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxymethylbenzonitrile
OR908106-1G OR908106-250MG
APOSOR908106-1GEA 3710 CZK
APOSOR908106-1G APOSOR908106-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO
MW: 212,043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907613
CAS číslo: 90110-98-8