Tisk…
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908089-1G OR908089-5G
APOSOR908089-1GEA 5390 CZK
APOSOR908089-1G APOSOR908089-5G
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03159449
CAS číslo: 101946-36-5