2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908076-1G
OR908076-250MG
APOSOR908076-1GEA
7280
CZK
APOSOR908076-1G
APOSOR908076-250MG
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄BrNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15527339 CAS číslo: 82380-17-4 |