Tisk…
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
OR908074-10G OR908074-1G OR908074-5G
APOSOR908074-10GEA 12010 CZK
APOSOR908074-10G APOSOR908074-1G APOSOR908074-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160.216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07324818
CAS číslo: 53369-76-9