4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908061-1G
OR908061-5G
APOSOR908061-1GEA
8270
CZK
APOSOR908061-1G
APOSOR908061-5G
4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
4-Formyl-3-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₈O₃ MW: 164,158 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20660431 CAS číslo: 24078-23-7 |