3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908057-1G
OR908057-250MG
APOSOR908057-1GEA
16340
CZK
APOSOR908057-1G
APOSOR908057-250MG
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18410965 CAS číslo: 67648-15-1 |