Tisk…
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908053-1G OR908053-5G
APOSOR908053-1GEA 1430 CZK
APOSOR908053-1G APOSOR908053-5G
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11045607
CAS číslo: 73502-03-1