3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908045-1G
OR908045-5G
APOSOR908045-1GEA
6220
CZK
APOSOR908045-1G
APOSOR908045-5G
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07186286 CAS číslo: 33322-63-3 |