Tisk…
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908042-1G OR908042-5G
APOSOR908042-1GEA 4270 CZK
APOSOR908042-1G APOSOR908042-5G
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456054
CAS číslo: 5817-92-5