Tisk…
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908023-1G OR908023-5G
APOSOR908023-1GEA 4570 CZK
APOSOR908023-1G APOSOR908023-5G
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09234741
CAS číslo: 23668-00-0