Tisk…
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907999-1G OR907999-250MG OR907999-5G
APOSOR907999-1GEA 4240 CZK
APOSOR907999-1G APOSOR907999-250MG APOSOR907999-5G
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698699
CAS číslo: 247092-10-0