Tisk…
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907989-1G OR907989-5G
APOSOR907989-1GEA 5200 CZK
APOSOR907989-1G APOSOR907989-5G
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12173485
CAS číslo: 167627-38-5