Tisk…
Methyl 4-carbamoylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907970-1G OR907970-5G
APOSOR907970-1GEA 4370 CZK
APOSOR907970-1G APOSOR907970-5G
Methyl 4-carbamoylbenzoate 98%
Methyl 4-carbamoylbenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463146
CAS číslo: 6757-31-9