Tisk…
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907959-1G OR907959-5G
APOSOR907959-1GEA 910 CZK
APOSOR907959-1G APOSOR907959-5G
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
MW: 154,594 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553565
CAS číslo: 103426-20-6