Tisk…
3-Bromofuran-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907958-1G OR907958-250MG
APOSOR907958-1GEA 4730 CZK
APOSOR907958-1G APOSOR907958-250MG
3-Bromofuran-2-carboxylic acid 95%
3-Bromofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃BrO₃
MW: 190,98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092761
CAS číslo: 14903-90-3