Tisk…
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR907935-1G OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA 3810 CZK
APOSOR907935-1G APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
MW: 257.081 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09834617
CAS číslo: 27475-19-0