Tisk…
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR907915-1G OR907915-250MG
APOSOR907915-1GEA 2690 CZK
APOSOR907915-1G APOSOR907915-250MG
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201,017 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11100992
CAS číslo: 20035-32-9