Tisk…
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907907-1G OR907907-250MG
APOSOR907907-1GEA 12630 CZK
APOSOR907907-1G APOSOR907907-250MG
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11045770
CAS číslo: 69026-10-4