Tisk…
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907903-1G OR907903-5G
APOSOR907903-1GEA 6220 CZK
APOSOR907903-1G APOSOR907903-5G
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate
Vzorec: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,255 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783158
CAS číslo: 99198-96-6