Tisk…
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-naphthaldehyde
OR907899-100MG OR907899-1G OR907899-250MG
APOSOR907899-100MGEA 2480 CZK
APOSOR907899-100MG APOSOR907899-1G APOSOR907899-250MG
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079346
CAS číslo: 581-71-5