tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907891-1G
OR907891-5G
APOSOR907891-1GEA
5200
CZK
APOSOR907891-1G
APOSOR907891-5G
tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
tert-butyl thiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₂O₂S MW: 184,255 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18909502 CAS číslo: 939-62-8 |