Tisk…
Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907888-1G OR907888-5G
APOSOR907888-1GEA 1780 CZK
APOSOR907888-1G APOSOR907888-5G
Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Methyl 2,6-dimethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203721
CAS číslo: 14920-81-1