Tisk…
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907812-25G OR907812-5G
APOSOR907812-25GEA 15710 CZK
APOSOR907812-25G APOSOR907812-5G
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040996
CAS číslo: 7476-66-6