(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907662-10G
OR907662-1G
OR907662-5G
APOSOR907662-10GEA
28540
CZK
APOSOR907662-10G
APOSOR907662-1G
APOSOR907662-5G
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
(E)-3-Iodoacrylic acid
Vzorec:
C₃H₃IO₂ MW: 197,959 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09265244 CAS číslo: 6372-02-7 |