Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907617-1G
OR907617-5G
APOSOR907617-1GEA
870
CZK
APOSOR907617-1G
APOSOR907617-5G
Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Ethyl 3-cyanobenzoate
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03086010 CAS číslo: 2463-16-3 |