Tisk…
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907545-1G OR907545-5G
APOSOR907545-1GEA 4140 CZK
APOSOR907545-1G APOSOR907545-5G
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide 96%
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189394
CAS číslo: 764708-19-2