2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907503-1G
OR907503-5G
APOSOR907503-1GEA
5860
CZK
APOSOR907503-1G
APOSOR907503-5G
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid
Vzorec:
C₈H₁₂BNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26045258 CAS číslo: 1282378-03-3 |